Kluczowe dokumenty
HeLa-Mitotrap
15042201, human cervix, Epithelial, polygonal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
HeLa-Mitotrap, 15042201
pochodzenie biologiczne
human cervix
opis
Human cervix carcinoma, knocksideways, rapid protein inactivation by rerouting to mitochondria for functional studies, genetically modified
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Epithelial, polygonal
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Ta linia komórkowa może być wykorzystywana do określania funkcji białka poprzez szybką inaktywację białka będącego przedmiotem zainteresowania poprzez indukowane rapamycyną przekierowanie białka do mitochondriów.
Linia komórkowa HeLa-Mitotrap jest stabilnie transfekowaną linią komórkową HeLa wyrażającą mitochondrialne białko wychwytujące zawierające domenę FRB. Termin FRB odnosi się do białka zawierającego domeny FKBP12 i Rapamycin Binding (FRB) w obrębie białka mTOR (mammalian Target of Rapamycin). Linia komórkowa Hela-Mitotrap może być transfekowana w celu ekspresji białka docelowego zmodyfikowanego genetycznie tak, aby posiadało domenę FKBP. Po poddaniu komórek działaniu rapamycyny białka docelowe zawierające domenę FKBP dimeryzują z domenami FRB. Powstałe kompleksy białkowe są sekwestrowane do mitochondriów.
Leczenie linii komórkowych zawierających zarówno białka wiążące rapamycynę FRB, jak i FKBP może sekwestrować białka docelowe do mitochondriów w ciągu kilku minut od leczenia, czyniąc komórki gotowymi do natychmiastowego testu. Tego typu podejście, określane jako "knocksideways", powinno być szeroko stosowane jako sposób inaktywacji białek w skali czasowej sekund lub minut, a nie dni.
Uzyskanie konstruktu ekspresyjnego do wytworzenia linii komórkowej HeLa wyrażającej FRB opisano w Motley et.al (2006, PMID: 17035630) Konstrukt Mito-YFP-FRB oparto na plazmidzie pEYFP-FRB (O. Glebov, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK). N-końcowy sygnał sortujący Tom70p amplifikowano metodą PCR z genomowego DNA drożdży i sklonowano do plazmidu, a następnie sekwencję kodującą Mito-YFP-FRB przeniesiono do wektora retrowirusowego pQCXIH (Clontech), który zawiera gen oporności na higromycynę. Stabilne linie komórkowe wyselekcjonowano przy użyciu selekcji higromycyną.
pożywka hodowlana
Pożywka Dulbecco's Modified Eagle's Medium o wysokiej zawartości glukozy (DMEM) + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Trypsynować hodowle przy 80% konfluencji za pomocą 0,05% trypsyny/EDTA. Obsadzić kolby 2 x104 komórkami/cm2. Hodowle należy inkubować w nawilżanym 10%CO2/90% powietrzem inkubatorze w temperaturze 37oC.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)