Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa OACM5.1 C
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 11012006, human esophagus (lung metastasis). Floating spheroids, some fibroblastoid morphology
Synonim(y):
Hodowla komórkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human esophagus (lung metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 11012006-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11012006-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypodiploid 39-41 chromosomes
morfologia
Multicellular floating spheroids some with fibroblastoid morphology
produkty
P53 mutation c.164delC c.743G>A
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Gruczolakorak Barretta, gruczolakorak dystalnej części przełyku
Zastosowanie
Recommended culture medium: RPMI 1640 + 2mM L-Glutamine + 10% FBS
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8.2,8.2
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
pożywka hodowlana
RPMI-1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiać 3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)