BRIN-BG7
10020902, rat pancreas (islets), Epitheloid
Synonim(y):
BRIN
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
BRIN-BG7, from rat pancreas(islets), 10020902
pochodzenie biologiczne
rat pancreas (islets)
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal chromosome number 66 up to passage 50
morfologia
Epitheloid
produkty
BRIN-BG7 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BG7 cells express the GLUT2 glucose transporter.
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Profil DNA
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)