Kluczowe dokumenty
RCC4 plus sam wektor
3112702, human kidney, Epithelial
Synonim(y):
Linia komórkowa RCC4, Ludzki RCC4
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
RCC4 plus sam wektor, 03112702
pochodzenie biologiczne
human kidney
opakowanie
tube of 5 μg 03112702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 03112702-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Linia komórkowa raka nerkowokomórkowego RCC4 stabilnie transfekowana pustym wektorem ekspresyjnym, pcDNA3, nadającym oporność na neomycynę.
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa raka nerkowokomórkowego RCC4 stabilnie transfekowana pustym wektorem ekspresyjnym pcDNA3, nadającym oporność na neomycynę. Ta linia komórkowa jest pozbawiona VHL, tj. produkt genu supresorowego nowotworu von Hippel-Lindau nie ulega ekspresji. Komórki te są nowotworowe.
Zastosowanie
Sam wektor RCC4 plus jest używany głównie do badania funkcji produktu genu supresorowego nowotworu - genu supresorowego nowotworu von Hippel-Lindau. Jest również stosowany w odpowiedzi komórek na niedotlenienie.
  • Sam wektor RCC4 plus został wykorzystany w badaniu obejmującym wpływ niedokrwienia in vitro na stabilizację kanonicznego niedotlenienia HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor α).
  • Został on wykorzystany w badaniu obejmującym degradację HIF1α w lizosomie za pośrednictwem CMA (autofagia za pośrednictwem chaperonu).
  • Został również wykorzystany do badania hamowania szlaku VHL/HIF (Von Hippel-Lindau/hypoxia inducible factor) za pośrednictwem lipodepsipeptydu MDN-0066.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8.2
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 16
pożywka hodowlana
DMEM + 10% FBS + 2 mM Glutamina + G418 0,5 mg/ml
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:8, tj. wysiać 1-3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)