VP001
VirusExpress® 293T Lentiviral Production Cells
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
HEK293T cells for lentivirus production
About This Item
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
VirusExpress 293T Lentiviral Production Cells are derived from the HEK293T cell line (ATCC CRL-3216) through single cell cloning. The parental HEK293 cell line was established by transformation of human embryonic kidney cells with sheared human adenovirus 5 DNA (Graham FL et al. 1977). A 4-kb adenoviral genome fragment is known to have integrated into chromosome 19 and encodes for E1A/E1B proteins. HEK293T cells were created by stable transfection of the HEK293 cell line with a temperature-sensitive mutant of SV40 large T antigen. Due to the expression of the large T antigen, transfected plasmids that carry the SV40 origin of replication can replicate in 293T cells and will transiently maintain a high copy number. Our clonal derivative eliminates variability from the population while also being adapted to suspension, serum-free conditions. Suspension culture and chemically defined medium allow scalability into stirred tank bioreactors for yields that can meet commercial needs.
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Produkty
Aby sprostać wyzwaniom związanym ze skalowalnością produkcji AAV, opracowaliśmy zawiesinową linię komórkową HEK293, która może być stosowana w wielu serotypach. Uzyskaj dane w tym artykule.
Powiązane treści
Oparte na transfekcji rozwiązanie do produkcji wektorów wirusowych przy użyciu linii komórek zawiesinowych, chemicznie zdefiniowanej pożywki i procesu o sprawdzonej wydajności na dużą skalę.
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.