SAF-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fish fin
opakowanie
tube of 5 μg 00122301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00122301-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Płetwa ogonowa morlesza złocistego
Opis linii komórkowej
SAF-1 został opracowany z tkanek płetwy dorosłego dorady (sparius aurata) bez zabiegów unieśmiertelniania. SAF-1 wspiera replikację kilku powszechnych wirusów rybich, takich jak wirus choroby limfocystozowej (LDV), wirus zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNV) i wirus posocznicy krwotocznej (VHSV). SAF-1 ma wyższą podatność na rabdowirusy, zwłaszcza UHNV. W linii SAF-1 nie wykryto zmian chromosomowych ani różnic w stosunku do pasażu 50-70, co sugeruje prawidłowy kariotyp i stabilną linię komórkową. Linia komórkowa może być przydatna do izolowania i badania niewykrytych wirusów utajonych i potencjalnych wirusów litycznych zakażających dorady i inne pokrewne gatunki. Oprócz sprawdzonych zastosowań, SAF-1 może być wykorzystywany jako system in vitro do rozwiązywania wielu kwestii związanych z inżynierią genetyczną tego gatunku, takich jak ocena wydajności promotorów w konstrukcjach transgenicznych, testowanie, czy gatunek ten jest podatny na wektory wirusowe dostępne u ryb lub czy heterologiczne elementy transpozycyjne mogą być mobilizowane do mutagenezy insercyjnej. Ta linia komórkowa została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC.
Zastosowanie
Inżynieria genetyczna, podatność na wirusy, fizjologia ryb.
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) 1:3 -1,6 tj. wysiewanie 2-4 x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 25°C; bezCO2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)