Kluczowe dokumenty
C9270
Coumermycin A1
Synonim(y):
Notomycin A1
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2ccc(C)[nH]2)[C@@H](O)[C@H](Oc3ccc4C(O)=C(NC(=O)c5c[nH]c(C(=O)NC6=C(O)c7ccc(O[C@@H]8OC(C)(C)[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)c9ccc(C)[nH]9)[C@H]8O)c(C)c7OC6=O)c5C)C(=O)Oc4c3C)OC1(C)C
InChI
1S/C55H59N5O20/c1-21-12-16-29(57-21)48(67)77-42-38(63)52(79-54(6,7)44(42)71-10)73-31-18-14-26-36(61)34(50(69)75-40(26)24(31)4)59-46(65)28-20-56-33(23(28)3)47(66)60-35-37(62)27-15-19-32(25(5)41(27)76-51(35)70)74-53-39(64)43(45(72-11)55(8,9)80-53)78-49(68)30-17-13-22(2)58-30/h12-20,38-39,42-45,52-53,56-58,61-64H,1-11H3,(H,59,65)(H,60,66)/t38-,39-,42+,43+,44-,45-,52-,53-/m1/s1
Klucz InChI
WTIJXIZOODAMJT-DHFGXMAYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3