Poziom jakości
powierzchnia
>350 m2/g
wielkość cząstki
10 μm
gęstość
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
Powiązanie
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
Informacje prawne
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.