Key Documents
C6223
Monoclonal Anti-CXCR-1 (IL-8 RA) antibody produced in mouse
clone 42705.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
42705.111, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 10 μg/mL using using human blood cells (10 μL diluted antibody/105-106 cells)
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using human tissue (speen)
neutralization: suitable
izotyp
IgG2a
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Potrzebujesz przykładowego certyfikatu analizy (COA)?
To jest przykładowy certyfikat analizy (COA) i może nie reprezentować ostatnio wyprodukowanej partii tego konkretnego produktu.