C1985
Anti-Clathrin Light Chain antibody, Mouse monoclonal
clone CON.1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-LCB
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CON.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25-36 kDa (doublet)
reaktywność gatunkowa
human, bovine, mouse, yeast, rat
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole rat brain homogenate
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLTA(1211) , CLTB(1212)
mouse ... Clta(12757) , Cltb(74325)
rat ... Clta(83800) , Cltb(116561)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- Immunocytochemistry
- Immunoprecipitation
- Microarrary
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using whole rat brain homogenate