C0493
Anti-Calcium Sensing Receptor antibody, Mouse monoclonal
clone HL1499 (6D4-3F4-6C4), purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CAR, Anti-NSHPT, Anty-EIG8, Anty-FHH, Anty-FIH, Anty-GPRC2A, Anty-HCasR, Anty-HHC, Anty-HHC1, Anty-HYPOC1, Anty-PCAR1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HL1499 (6D4-3F4-6C4), monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 3-6 μg/mL using total extract from rat kidney
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASR(846)
mouse ... Casr(12374)
rat ... Casr(24247)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- Pośredni test ELISA
- Immunoblotting
- Immunocytochemia
- Immunohistochemia (skrawki utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie)
- Western blotting w stężeniu 3-6 μg/ml przy użyciu całkowitego ekstraktu z nerki szczura
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?