ZRB1877
Anti-Vitamin D3 Receptor Antibody, clone 1M19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
VDR; receptor 1,25-dihydroksywitaminy D3; członek 1 podrodziny receptorów jądrowych 1 grupy I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1M19, recombinant monoclonal
opis
1M19 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 48.29 kDa
observed mol wt ~48 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, bovine, porcine, mouse, monkey, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek T-47D.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło receptor witaminy D3 w lizacie komórek T-47D.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło receptor witaminy D3 w lizatach z tkanki wątroby szczura i komórek HeLa.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd receptora witaminy D3 z KD wynoszącym 9,5 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło receptor witaminy D3 w komórkach HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło receptor witaminy D3 w skrawkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek T-47D.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło receptor witaminy D3 w lizacie komórek T-47D.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)