Kluczowe dokumenty
SAB4503369
Sigma-Aldrich
Anti-Calcium Sensing Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CASR, CaSR, Extracellular calcium-sensing receptor, PCaR1, Parathyroid Cell calcium-sensing receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 120 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASR(846)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko receptorowi wapnia wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka receptora wapnia.
Receptor wyczuwający wapń (CASR) jest białkiem o 1078 aminokwasach. Ma 11 eksonów i znajduje się na ludzkim chromosomie 3q13.33-q21.1. CASR należy do rodziny C receptorów sprzężonych z białkiem G. Znajduje się w przytarczycach i grubej wstępującej kończynie pętli Henlego.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora wapniowego.
Zakres immunogenów: 854-903
Działania biochem./fizjol.
Receptor wyczuwający wapń (CASR) moduluje aktywność komórek w zależności od pozakomórkowego stężenia wapnia. Odgrywa również ważną rolę w kontrolowaniu wydzielania parathormonu (PTH). CASR odgrywa istotną rolę w szlakach transdukcji sygnału w różnych tkankach, takich jak przytarczyce, nerki, przewód pokarmowy, łożysko, trzustka i mózg. Mutacja w tym genie jest związana z autosomalną dominującą hipokalcemią, hiperkalciurią i zespołem Barttera.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic Risk Factors for Idiopathic Urolithiasis: A Systematic Review of the Literature and Causal Network Analysis
Taguchi K, et al.
European eurology focus, 3(1), 72-81 (2017)
Calcium-Sensing Receptors
Goodman WG.
Seminars in Nephrology, 24 (2004)
Elena Dyukova et al.
Journal of cellular physiology, 232(9), 2508-2518 (2016-09-24)
Nitric oxide (NO)-deficiency as it occurs during endothelial dysfunction activates the endothelin-1 (ET-1) system and increases the expression of receptor activity modifying protein (RAMP)-1 that acts as a chaperon for calcium-sensing receptors (CaR) that have recently been identified to improve
Guoliang Zhang et al.
Aging, 11(19), 8313-8328 (2019-10-03)
In this study, we used high-throughput RNA sequencing to identify mRNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs) and circular RNAs (circRNAs) that are differentially expressed in the Substantia Nigra (SN) of aged and young rats. Gene Ontology and Kyoto Encyclopedia of Genes