Kluczowe dokumenty
SAB4700222
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD69-PE antibody produced in mouse
clone FN50, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FN50, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD69(969)
Opis ogólny
Przeciwciało FN50 rozpoznaje CD69, marker wczesnej aktywacji limfocytów.
Immunogen
ludzkie limfocyty B stymulowane anty-mju
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Costin Tomescu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 179(4), 2097-2104 (2007-08-07)
In vivo, several mechanisms have been postulated to protect HIV-1-infected cells from NK surveillance. In vitro, previous research indicates HIV-1-infected autologous CD4(+) primary T cells are resistant to NK lysis. We hypothesized that NK lysis of HIV-1-infected target cells would
Laura Geffner et al.
PloS one, 9(5), e97837-e97837 (2014-05-20)
In human tuberculosis (TB), CD8+ T cells contribute to host defense by the release of Th1 cytokines and the direct killing of Mycobacterium tuberculosis (Mtb)-infected macrophages via granule exocytosis pathway or the engagement of receptors on target cells. Previously we