SAB4700002
Monoclonal Anti-CD13-APC antibody produced in mouse
clone WM15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ANPEP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WM15, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ANPEP(290)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie