Kluczowe dokumenty
06-1077-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL-22RA-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Podjednostka alfa-1 receptora interleukiny 22, CRF2-9, receptor cytokinowy klasy II, członek 9, receptor cytokinowy rodziny 2, członek 9, podjednostka alfa-1 receptora IL-22, IL-22R-alfa-1, IL-22RA1, ZcytoR11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL22RA1(58985)
Opis ogólny
Podjednostka alfa-1 receptora interleukiny 22 (UniProt Q8N6P7; znana również jako CRF2-9, receptor cytokinowy klasy II członek 9, receptor cytokinowy rodziny 2 członek 9, podjednostka alfa-1 receptora IL-22, IL-22R-alfa-1, IL-22RA1, ZcytoR11) jest kodowana przez gen IL22RA1 (znany również jako IL22R) (Gene ID 58985) u człowieka. IL-22RA-1 jest członkiem rodziny receptorów cytokin typu II, który kompleksuje się z IL-10RB i pośredniczy w sygnalizacji JAK/STAT. Wiązanie IL22 z heterodimerem jest większe niż wiązanie z samą IL22RA1. IL-22RA-1 ulega ekspresji w jelicie grubym, wątrobie, płucach, trzustce i nerkach, jednak nie obserwuje się ekspresji w komórkach odpornościowych, takich jak monocyty, limfocyty T i komórki NK. Jest również wykrywany w normalnych komórkach śródbłonka bariery krew-mózg, a także w zmianach stwardnienia rozsianego. Wyższą ekspresję zaobserwowano w komórkach płynu maziowego pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i spondyloartropatią.
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało celuje w C-końcową sekwencję w domenie cytoplazmatycznej podjednostki alfa-1 ludzkiego receptora IL-22.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie domeny cytoplazmatycznej ludzkiej IL-22RA-1.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność IL-22RA-1 wśród miliona utrwalonych 4% paraformaldehydem, 0,2% Triton X-100-permeabilizowanych ludzkich komórek raka okrężnicy SW480.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło IL-22RA-1 w wycinkach ludzkich tkanek migdałków i prostaty.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
To królicze poliklonalne przeciwciało anty-IL-22RA-1, nr kat. 06-1077-I zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting do wykrywania podjednostki alfa-1 receptora interleukiny-22.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected IL-22RA-1 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~63 kDa. Obliczono 61,54 kDa (usunięto peptyd sygnałowy a.a. 1-15). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: 06-1077
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony metodą powinowactwa.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1