Kluczowe dokumenty
BMSIPD4400B400F2
Sigma-Aldrich
Blender Bag With Full Filter
Synonim(y):
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.24
Materiały
clear
low-density polyethylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD4400-B400F2
bag H × W
300 cm × 190 cm
pojemność
400 mL
Opis ogólny
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes full nylon 70µm filter.
Zastosowanie
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)