Kluczowe dokumenty
BMSIPD4400B400F1
Sigma-Aldrich
Worek blendera z filtrem bocznym
capacity 400 mL
Synonim(y):
worek do homogenizacji, worek do homogenizatora
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.24
Materiały
clear
low-density polyethylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD4400-B400F1
bag H × W
300 cm × 190 cm
pojemność
400 mL
Opis ogólny
Worek do blendera, 400 ml, do użytku w BenchMasher 400 i innych blenderach łopatkowych. Zawiera boczny filtr nylonowy 70 µm.
Zastosowanie
Homogenizacja i mieszanie próbek rolniczych, spożywczych, farmaceutycznych i laboratoryjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)