BMSC50006HPT
Przenośny zestaw Benchmark Sprint 6H
AC/DC input 115 V
Synonim(y):
Młynek, mikser, młyn rurowy
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated: no
to hold 6 x 5 - 10 mL tubes
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C5000-6H-PT
Parametry
2400 rpm speed
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przenośny zestaw Sprint 6H umożliwia mobilne przetwarzanie danych klinicznych. Zestaw zawiera 6-pozycyjny rotor obrotowy do probówek z krwią, adapter napięcia 12 V oraz regulowane stojaki poziomujące, które umożliwiają dopasowanie do różnych kątów siedzenia w samochodzie i zapewniają zrównoważone wirowanie. Zaprojektowany do użytku z probówkami o pojemności 10 ml (16 x 100 mm), mniejsze probówki (12 x 75 mm i 12 x 100 mm) mogą być wirowane przy użyciu opcjonalnych adapterów (pozycja: C3100-ADP). Dzięki intuicyjnemu sterowaniu i dużemu wyświetlaczowi LED, praktycznie nie jest wymagane programowanie ani konfiguracja przed rozpoczęciem cyklu. Wystarczy wybrać czas pracy i nacisnąć przycisk "START". Bezpieczna blokada pokrywy zostanie włączona, a rotor szybko i płynnie przyspieszy do 3400 obr. Po zakończeniu czasu pracy (lub naciśnięciu przycisku "STOP") rotor zatrzymuje się całkowicie, a blokada pokrywy zostaje odłączona w celu wyjęcia próbek.
Cechy i korzyści
- Przenośny zestaw do mobilnego przetwarzania
- 6-pozycyjny rotor poziomy (odchylany)
- Mieści wszystkie popularne probówki do pobierania krwi o pojemności do 10 ml
- Zaprojektowany specjalnie do separacji krwi, moczu i komórek
- Regulowany timer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)