Kluczowe dokumenty
BAF369310001
Bel-Art® Earth Friendly 1001 Stick
case of 500
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
( PLA (polylactic acid) resin )
opakowanie
case of 500
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36931-0001
dł. × szer. × wys.
5 3/4 in. × 3/4 in. × 1/16 in.
Opis ogólny
Patyczki do pobierania próbek z żywicy PLA (kwasu polimlekowego) mają mniejszy wpływ na środowisko. Produkcja PLA w 100% na bazie roślin przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużywa mniej nieodnawialnej energii od źródła do żywicy niż jej odpowiedniki na bazie ropy naftowej, a wykorzystywane rośliny są corocznie odnawialnym zasobem. Niezależnie od tego, czy mieszasz próbki, przenosisz kapsułki, skrobiesz pojemniki czy pozycjonujesz próbki stałe do badania, 1001 patyczków jest gotowych do pomocy! Używaj oddzielnego patyczka dla każdego pobieranego materiału, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
Cechy i korzyści
Ekologiczna alternatywa dla narzędzi do pobierania próbek na bazie ropy naftowej; pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju
Porównywalna wytrzymałość i trwałość do polistyrenu, polipropylenu i innych narzędzi do pobierania próbek na bazie ropy naftowej
Opcje utylizacji obejmują kompostowanie przemysłowe w celu biodegradacji, spalanie, recykling i składowanie na wysypiskach śmieci
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BAF369310001-500EA4061832259543