Kluczowe dokumenty
B8688
Biphenyl-indanone A
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
3′-[[(2-cyclopentyl-6,7-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)oxy]methyl]biphenyl-4-carboxylic acid, BINA, Biphenylindanone A
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥18 mg/mL
inicjator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(C)c2C(=O)C(Cc2cc1OCc3cccc(c3)-c4ccc(cc4)C(O)=O)C5CCCC5
InChI
1S/C30H30O4/c1-18-19(2)28-25(15-26(29(28)31)22-7-3-4-8-22)16-27(18)34-17-20-6-5-9-24(14-20)21-10-12-23(13-11-21)30(32)33/h5-6,9-14,16,22,26H,3-4,7-8,15,17H2,1-2H3,(H,32,33)
Klucz InChI
KMKBEESNZAPKMP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.