Kluczowe dokumenty
AXYTR222Y
Pipette reference tips
size 200 μL, pkg of 20x1000tips/cs, yellow
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
yellow
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
graduation
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TR-222-Y
Corning
opakowanie
pkg of 20x1000tips/cs
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
kolor
yellow
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)