Kluczowe dokumenty
AXYTF1200CRS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 1100 μL, pkg of 3x1152tips/cs, sterile
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-1200-C-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 3x1152tips/cs
rozmiar
1100 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips