AXYT300RS
Pipette tips, for P2/P10
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-300-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
0.5-10 μL
pojemność
0.5—10 μL
kolor
clear
Cechy i korzyści
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Compatible with most of the well-known brands of pipettors
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Tips are RNAse and DNAse free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
- Microvolume
- Low-risk of sample loss due to high fluid retention
- Low-risk of cross-contamination
- Higher yield, accuracy, and precision
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYT300RS |