Kluczowe dokumenty
AXYT300
Pipette tips, for P2/P10
size 0.5-10 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Synonim(y):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
rozmiar:
0.5-10 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
opakowanie:
pkg of 20x1000tips/cs
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc T-300
Corning
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-300
Corning
opakowanie
pkg of 20x1000tips/cs
rozmiar
0.5-10 μL
kolor
clear
Opis ogólny
  • Axygen® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)