AXYTF20RS
Pipette filter tips
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-20-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
20 μL
pojemność
20 μL
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks with lids
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYTF20RS |