Kluczowe dokumenty
AXYTF100
Pipette filter tips
universal fit, size 100 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
rozmiar:
100 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
opakowanie:
pkg of 10x1000tips/cs
producent / nazwa handlowa:
Axygen Inc TF-100
Corning
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-100
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tips/cs
rozmiar
100 μL
Zastosowanie
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
Cechy i korzyści
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)