Kluczowe dokumenty
AXYPCR96LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with UC-500 film, size 96 wells, pkg of 5x10plates/cs, white
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Half skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-LC480-W
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
100 μL
kolor
white
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
  • Mikropłytka PCR11600 jest idealna do użytku z systemem 6308 480 1925.
  • Jednolita, ultracienka grubość ścianki ułatwia optymalny transfer termiczny.
  • Zawiera folię uszczelniającą Ultra Clear.
  • Nadrukowana siatka alfanumeryczna umożliwia identyfikację dołka.
  • Nie zawiera DNazy/RNazy i jest niepirogenna.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)