Kluczowe dokumenty
AXYPCR384LC480WNF
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
no film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
Mikropłytka PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom white polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Full skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-384-LC480-W-NF
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
30 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
30 μL
kolor
white
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)