AXYPCR384LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs, conical bottom white polypropylene wells
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom white polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-384-LC480-W
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
30 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
30 μL
kolor
white
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Mikropłytka11600 PCR jest idealna do użytku z systemem Roche Light Cycler 480.
- Jednolita, ultracienka grubość ścianki ułatwia optymalny transfer termiczny.
- Zawiera folię uszczelniającą Ultra Clear.
- Nadrukowana siatka alfanumeryczna umożliwia identyfikację dołka.
- Nie zawiera DNazy/RNazy i jest niepirogenna.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)