Kluczowe dokumenty
BR781345
BRAND® 384-well PCR plate
full skirt, clear, cut corner A12, H12
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
Materiały
clear
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
full skirt
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781345
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 well
pojemność robocza
30 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Studzienki o pojemności 40 μL mogą pomieścić próbki o objętości od 2 μL do 30 μL. Pomaga to obniżyć koszty odczynników i skraca czas cyklu. Płytki mogą być napełniane za pomocą pipet wielokanałowych lub systemów zrobotyzowanych. Ultracienkościenna konstrukcja płytki PCR ułatwia stały, szybki i precyzyjny transfer ciepła. Gładkie wnętrze naczynia minimalizuje wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych do ścianek. Podniesione krawędzie dołków chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym, umożliwiając niezawodne uszczelnienie za pomocą maty uszczelniającej dostosowanej do płytek.
Cechy i korzyści
  • Do zastosowań w automatyzacji i analizach wysokoprzepustowych
  • Szybki transfer ciepła przez cienkie ścianki zbiornika
  • Możliwość niezawodnego uszczelnienia za pomocą samoprzylepnych folii uszczelniających
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)