AXYPCR96ABC
PCR microplate for ABI
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (Elevated skirt)
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-AB-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
200 μL
przydatność
suitable for (RTPCR & qPCR)
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Axygen® 96-well elevated skirt PCR microplate is ideal for standard thermal cycling, ABI Real-time PCR 7300, 7500, 7900, qPCR, and ABI sequencing.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- Can be sealed with strip caps, Axymats®, or sealing film.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AXYPCR96ABC |