AXYUC500
Pressure sensitive sealing film, ultra clear, polyester, 70 μm
pkg of 5x100sheets/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyolefin
sterylność
non-sterile
Właściwości
Ideal for protaincrystallography and other applications requiring ultimate optical clarity
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc UC-500
Corning
opakowanie
pkg of 5x100sheets/cs
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Easy to use
- Cost-effective
- Suitable for 96 and 384 well PCR microplates
- Film clarity facilitates optical analysis during real-time PCR
- Contains pressure-sensitive adhesive which avoids tacky residues that can interfere with optical analysis
- Withstands temperature ranging from -70°C to 100°C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)