Kluczowe dokumenty
AXYPCRAS200
Aluminum sealing film for thermal and general sealing
size 35 μm, pkg of 5x100sheets/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiały
aluminum
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-AS-200
Corning
opakowanie
pkg of 5x100sheets/cs
rozmiar
35 μm
Opis ogólny
  • Aluminum sealing films are ideal for light-sensitive samples.
  • Uniform adhesive enables efficient well sealing.
  • Versatile sealing film can be used in various applications including PCR, Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
  • Compatible with a wide range of reagents and temperatures.
  • Axygen® aluminum sealing films are ideal for light-sensitive samples.
  • Uniform adhesive enables efficient well sealing.
  • Versatile sealing film can be used in various applications including PCR, Real-Time PCR to ELISA and cell culture.
  • Compatible with a wide range of reagents and temperatures.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AXYPCRAS200