Kluczowe dokumenty
AXYPCR24C
Corning® Axygen® 24 Well PCR Microplate
clear, size 24 wells, : no, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-24-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
24 wells
pojemność robocza
200 μL
kolor
clear
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.