AXYPCR0108LPRTC
Axygen low profile 0.1 mL thin wall PCR strip tubes & real time strip caps
clear
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (strip caps)
clear
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 125 ea
case of 1250 ea
producent / nazwa handlowa
Corning PCR0108LPRTC
pojemność robocza
5-125 μL
przydatność
suitable for (RTPCR)
Opis ogólny
- 11600 cienkościenne probówki paskowe PCR z zakrętkami paskowymi czasu rzeczywistego są idealne do reakcji z małymi objętościami próbek.
- Zakrętki zapewniają szczelne zamknięcie dla ochrony próbki.
- Jednolita grubość ścianek i wysoce wypolerowane formy umożliwiają precyzyjny transfer termiczny.
- Niskoprofilowa konstrukcja ułatwia skrócenie czasu reakcji, zapobiega parowaniu, zapewnia dokładne i wydajne reakcje PCR.
- Nie zawierają DNazy/RNazy i są niepirogenne.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)