Kluczowe dokumenty
AXYMCT060X
Microtubes
size 0.6 mL, amber, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonim(y):
probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MCT-060-X
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tubes/cs
rozmiar
0.6 mL
kolor
amber
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (centrifugation)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)