Kluczowe dokumenty
CLS3750
Corning® Thermowell GOLD PCR tubes
0.5mL PCR tubes, flat cap, non-sterile, clear, 1000/cs
Synonim(y):
0.5 mL PCR tubes, PCR tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.17
Materiały
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
graduations: no
Bottom style: conical
opakowanie
case of 1000
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 3750
metody
PCR: suitable
pojemność
0.5 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (PCR applications)
Opis ogólny
Unikalna konstrukcja zapobiega utracie próbki. Dłuższe kołnierze nasadki stanowią zabezpieczenie przed parowaniem i zapobiegają przypadkowemu otwarciu podczas cykli termicznych.
  • 0.5mL clear PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
  • With flat cap for easy piercing and marking
  • Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)