Kluczowe dokumenty
AV52402
Sigma-Aldrich
Anti-EGLN3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Egl nine homolog 3 (C. elegans), Anti-FLJ21620, Anti-HIFPH3, Anti-MGC125998, Anti-MGC125999, Anti-PHD3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, horse, rabbit, bovine, dog, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGLN3(112399)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego EGLN3
Działania biochem./fizjol.
EGLN3 katalizuje potranslacyjne tworzenie 4-hydroksyproliny w białkach czynnika indukowanego hipoksją (HIF) alfa. Hydroksyluje HIF-1 alfa przy ′Pro-564′ i HIF-2 alfa. EGLN3 działa jako komórkowy czujnik tlenu i, w warunkach normoksycznych, celuje w HIF poprzez hydroksylację do degradacji proteasomalnej poprzez kompleks ubikwitynacji von Hippel-Lindau. Może odgrywać rolę w regulacji wzrostu komórek w komórkach mięśniowych i apoptozie w tkance neuronalnej. EGLN3 promuje śmierć komórek poprzez mechanizm zależny od kaspaz.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FWSDRRNPHEVQPSYATRYAMTVWYFDAEERAEAKKKFRNLTRKTESALT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lija Swain et al.
Journal of leukocyte biology, 96(3), 365-375 (2014-03-15)
On a molecular level, cells sense changes in oxygen availability through the PHDs, which regulate the protein stability of the α-subunit of the transcription factor HIF. Especially, PHD3 has been additionally associated with apoptotic cell death. We hypothesized that PHD3