Kluczowe dokumenty
AV47617
Sigma-Aldrich
Anti-SETD2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-FLJ16420, Anti-FLJ22472, Anti-FLJ23184, Anti-FLJ45883, Anti-HIF-1, Anti-HSPC069, Anti-HYPB, Anti-SET domain containing 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
97 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SETD2(29072)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SETD2
Działania biochem./fizjol.
Choroba Huntingtona (HD), zaburzenie neurodegeneracyjne charakteryzujące się utratą neuronów prążkowia, jest spowodowana ekspansją szlaku poliglutaminowego w białku HD huntingtynie. SETD2 jest białkiem należącym do klasy białek oddziałujących z huntingtyną, charakteryzujących się motywami WW.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SDEDSVRTSSSQRSHDLKFSASIEKERDFKKSSAPLKSEDLGKPSRSKTD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chenmin Sun et al.
Journal of Cancer, 9(20), 3787-3796 (2018-11-09)
Aim: BAP1 is frequently mutated in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) with a definitive role still unclear. Methods: In silico analysis of BAP1-mutant and wild-type gene enrichment and functional annotation in TCGA-KIRC dataset was performed. Target gene was studied