Kluczowe dokumenty
AV46745
Sigma-Aldrich
Anti-CORIN antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-ATC2, Anti-CRN, Anti-Lrp4, Anti-MGC119742, Anti-TMPRSS10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CORIN(10699)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiej CORIN
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CORIN produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 2,5 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Gen CORIN koduje jednoprzebiegowe białko błonowe typu II. Jest to przezbłonowa sercowa proteaza serynowa, która odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu przedsionkowego peptydu natriuretycznego do biologicznie aktywnego przedsionkowego peptydu natriuretycznego, który reguluje objętość i ciśnienie krwi. U ciężarnych kobiet stymuluje inwazję trofoblastów i przebudowę tętnicy spiralnej w macicy. Dodatkowo, rozpuszczalna koryna ułatwia jako silny biomarker niewydolności serca (HF).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HPRYSRAVVDYDISIVELSEDISETGYVRPVCLPNPEQWLEPDTYCYITG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joshua R Huot et al.
American journal of cancer research, 11(6), 2990-3001 (2021-07-13)
Skeletal muscle wasting and weakness caused by cancer and its treatments (known as "cachexia") drastically impair quality of life and worsen survival outcomes in cancer patients. There are currently no approved treatments for cachexia. Hence, further investigation into the causes
Ningzheng Dong et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 413(3-4), 378-383 (2011-11-19)
Corin is a transmembrane serine protease identified in the heart, where it converts natriuretic peptides from inactive precursors to mature active forms. Studies in animal models and patients with hypertension and heart disease demonstrate that corin is critical in maintaining
W Yan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(15), 8525-8529 (2000-07-06)
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a cardiac hormone essential for the regulation of blood pressure. In cardiac myocytes, ANP is synthesized as a precursor, pro-ANP, that is converted to biologically active ANP by an unknown membrane-associated protease. Recently, we cloned
Yujie Cui et al.
Nature, 484(7393), 246-250 (2012-03-23)
In pregnancy, trophoblast invasion and uterine spiral artery remodelling are important for lowering maternal vascular resistance and increasing uteroplacental blood flow. Impaired spiral artery remodelling has been implicated in pre-eclampsia, a major complication of pregnancy, for a long time but