Kluczowe dokumenty
AV41682
Sigma-Aldrich
Anti-FECH (Ab2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-EPP, Anti-FCE, Anti-Ferrochelatase (protoporphyria)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, rabbit, human, dog, horse, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FECH(2235)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego FECH
Działania biochem./fizjol.
Ferrochelataza jest zlokalizowana w mitochondrium, gdzie katalizuje wprowadzanie żelaznej formy żelaza do protoporfiryny IX w szlaku syntezy hemu. Wady ferrochelatazy są związane z protoporfirią. Ferrochelataza jest zlokalizowana w mitochondrium, gdzie katalizuje wprowadzenie żelaznej formy żelaza do protoporfiryny IX w szlaku syntezy hemu. Wady ferrochelatazy są związane z protoporfirią. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LDRDLMTLPIQNKLAPFIAKRRTPKIQEQYRRIGGGSPIKIWTSKQGEGM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)