MABT1568
Anti-QSOX1 Antibody, clone MAb492.1
Synonim(y):
EC number EC:1.8.3.2, Quiescin Q6, Sulfhydryl oxidase 1, hQSOX
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MAb492.1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 82.6 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... QSOX1(5768)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunocytochemistry in MDA-MB-231 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected QSOX1 in MDA-MB-231 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunocytochemistry applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunofluorescence applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Inhibition Assay: A representative lot modulated ECM properties and inhibited tumor cell migration. (Ilani, T., et al. (2013). Science.;341(6141):74-6; Feldman, T., et al. (2020). Oncotarget. 11(4):386-398).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2