Kluczowe dokumenty
AV40630
Sigma-Aldrich
Anti-PCBP1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Poly(rC) binding protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCBP1(5093)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PCBP1
Działania biochem./fizjol.
PCBP1 wydaje się być wielofunkcyjne. Wraz z PCBP-2 i hnRNPK odpowiada głównemu komórkowemu białku wiążącemu poli(rC). Zawiera trzy domeny homologiczne K (KH), które mogą być zaangażowane w wiązanie RNA. Białko to wraz z PCBP-2 działa również jako koaktywatory translacji RNA wirusa polio poprzez specyficzną sekwencję interakcji z pętlą macierzystą IV IRES i promuje replikację RNA wirusa polio poprzez wiązanie się z jego 5′-końcową strukturą koniczyny. Jest również zaangażowany w kontrolę translacji mRNA 15-lipoksygenazy, mRNA wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 L2 i RNA wirusa zapalenia wątroby typu A. Sugeruje się również, że PCBP1 odgrywa rolę w tworzeniu specyficznego dla sekwencji kompleksu mRNP alfa-globiny, który jest związany ze stabilnością mRNA alfa-globiny. Uważa się, że ten bezintronowy gen jest generowany przez retrotranspozycję w pełni przetworzonego mRNA PCBP-2. Ten gen i PCBP-2 ma paralogi PCBP3 i PCBP4, które, jak się uważa, powstały w wyniku duplikacji całych genów. Białko kodowane przez ten gen wydaje się być wielofunkcyjne. Wraz z PCBP-2 i hnRNPK odpowiada głównym komórkowym białkom wiążącym poli(rC). Zawiera trzy domeny K-homologiczne (KH), które mogą być zaangażowane w wiązanie RNA. To kodowane białko wraz z PCBP-2 działa również jako koaktywatory translacji RNA wirusa polio poprzez specyficzną sekwencję interakcji z pętlą macierzystą IV IRES i promuje replikację RNA wirusa polio poprzez wiązanie się z jego 5′-końcową strukturą koniczyny. Jest również zaangażowany w kontrolę translacji mRNA 15-lipoksygenazy, mRNA wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 L2 i RNA wirusa zapalenia wątroby typu A. Sugeruje się również, że kodowane białko odgrywa rolę w tworzeniu specyficznego dla sekwencji alfa-globiny kompleksu mRNP, który jest związany ze stabilnością mRNA alfa-globiny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CSDAVGYPHATHDLEGPPLDAYSIQGQHTISPLDLAKLNQVARQQSHFAM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)