Kluczowe dokumenty
AV39137
Sigma-Aldrich
Anti-TSC22D2 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TSC22 domain family, member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, mouse, dog, rat, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSC22D2(9819)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TSC22D2
Działania biochem./fizjol.
Transforming growth factor (TGF)-β-stimulated clone 22 domain family of leucine zippers is involved in cellular osmotic stress response. TSC22D isoforms are regulated by glucocorticoids and TGF-β and aid the renal cells to adapt to hypertonicity.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: CFQITSVTTAQVATSITEDTESLDDPDESRTEDVSSEIFDVSRATDYGPE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diego F Fiol et al.
The FEBS journal, 274(1), 109-124 (2006-12-07)
We recently cloned a novel osmotic stress transcription factor 1 (OSTF1) from gills of euryhaline tilapia (Oreochromis mossambicus) and demonstrated that acute hyperosmotic stress transiently increases OSTF1 mRNA and protein abundance [Fiol DF, Kültz D (2005) Proc Natl Acad Sci