Kluczowe dokumenty
SAB5701575
Sigma-Aldrich
Anty-CarbonicAnhydrase 9 (CA9/G250)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.63 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA9(768)
Opis ogólny
Anhydrazy węglanowe (CA) to duża rodzina metaloenzymów cynku, które katalizują odwracalne uwodnienie dwutlenku węgla. Uczestniczą one w różnych procesach biologicznych, w tym w oddychaniu, zwapnieniu, równowadze kwasowo-zasadowej, resorpcji kości oraz tworzeniu cieczy wodnistej, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny i kwasu żołądkowego. Wykazują one dużą różnorodność w dystrybucji tkankowej i lokalizacji subkomórkowej. CA IX jest białkiem transmembranowym i jest jednym z dwóch znanych izoenzymów anhydrazy węglanowej związanych z nowotworem. Ulega ekspresji we wszystkich rakach nerkowokomórkowych jasnokomórkowych, ale nie jest wykrywany w normalnych nerkach lub większości innych normalnych tkanek. Może być zaangażowany w proliferację i transformację komórek. Gen ten został zmapowany do 17q21.2 za pomocą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ, jednak radiacyjne mapowanie hybrydowe zlokalizowało go na 9p13-p12. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej anhydrazy węglanowej 9 (CA9/G250)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)