Key Documents
AV38403
Sigma-Aldrich
Anti-TIMELESS (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Timeless homolog (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
139 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, pig, rabbit, sheep, dog, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMELESS(8914)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TIMELESS
Działania biochem./fizjol.
The human Timeless protein interacts with both the circadian clock protein cryptochrome 2 and with the cell cycle checkpoint proteins Chk1 and the ATR-ATRIP complex and plays an important role in the DNA damage checkpoint response. Down-regulation of Timeless in human cells seriously compromises replication and intra-S checkpoints, indicating an intimate connection between the circadian cycle and the DNA damage checkpoints that is in part mediated by the Timeless protein.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MDLHMMNCELLATCSALGYLEGDTYHKEPDCLESVKDLIRYLRHEDETRD
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1