Kluczowe dokumenty
AV35913
Sigma-Aldrich
Anti-VGLL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Vestigial like 1 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VGLL1(51442)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human VGLL1
Działania biochem./fizjol.
Vestigial (vg) belongs to a class of genes in Drosophila that is required for wing and muscle development. VGLL1 (Vestigial like 1) acts as a coactivator for the mammalian TEA domain family of transcription factors (TEFs).
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LFTYFQGDISSVVDEHFSRALSNIKSPQELTPSSQSEGVMLKNDDSMSPN
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Corinne Faucheux et al.
The International journal of developmental biology, 54(8-9), 1375-1382 (2010-08-17)
The Drosophila Vestigial and Scalloped proteins form heterodimers that control wing development and are involved in muscle differentiation. Four vestigial like genes have been described in mammals. Similar to the Drosophila vestigial gene, they encode a short conserved domain (TONDU)