Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA042403
Sigma-Aldrich
Anti-VGLL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TDU, Anti-TONDU
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
LSNIKSPQELTPSSQSEGVMLKNDDSMSPNQWRYSSPWTKPQPEVPVTNRAANCNLHVPGPMAVNQFSPSLARRASVRPGELWHFSSLAGTSSLEPGYSHPFPARHLVPEPQPDGKRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VGLL1(51442)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vestigial-like 1 (VGLL1) koduje koaktywator transkrypcyjny, który ma podobną strukturę do TAZ i YAP. Znajduje się na ludzkim chromosomie e Xq26.3.
Immunogen
vestigial-like family member 1
Działania biochem./fizjol.
Vestigial-like 1 (VGLL1) reguluje szlak hippo u Drosophila. Ekspresja VGLL1 jest powiązana z potrójnie ujemnym fenotypem podstawowym w raku piersi. Vgll1 służy również jako specyficzny koaktywator TEAD.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74064
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparative analysis of mouse and human placentae across gestation reveals species-specific regulators of placental development.
Soncin F, et al.
Development, dev-156273 (2018)
VGLL1 expression is associated with a triple-negative basal-like phenotype in breast cancer.
Castilla M A, et al.
Endocrine-Related Cancer, ERC-E13 (2014)
Francesca Soncin et al.
Development (Cambridge, England), 145(2) (2018-01-24)
An increasing body of evidence points to significant spatio-temporal differences in early placental development between mouse and human, but a detailed comparison of placentae in these two species is missing. We set out to compare placentae from both species across
Seiichiro Mori et al.
Journal of virology, 94(10) (2020-03-07)
The TEAD family of transcription factors requires associating cofactors to induce gene expression. TEAD1 is known to activate the early promoter of human papillomavirus (HPV), but the precise mechanisms of TEAD1-mediated transactivation of the HPV promoter, including its relevant cofactors