Kluczowe dokumenty
AV34484
Sigma-Aldrich
Anti-SMARCA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rabbit, horse, bovine, human, dog, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCA2(6595)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SWItch/Sucrose Non-Fermentable (SWI/SNF)-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 2 (SMARCA2) jest członkiem rodziny białek SWI/SNF i jest bardzo podobny do białka Brahma z Drosophila. Znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy dla tego genu, który zawiera polimorfizm długości powtórzenia trinukleotydu (CAG).
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SMARCA2
Zastosowanie
Rabbit Anti-SMARCA2 może być stosowany do aplikacji western blot w stężeniu 0,5 μg/ml. Może być również stosowany w aplikacjach IHC w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Białko SMARCA2 jest częścią dużego, zależnego od adenozynotrifosforanu (ATP) kompleksu remodelującego chromatynę SWItch/sucrose non-fermentable (SWI/SNF), który jest wymagany do aktywacji transkrypcyjnej genów normalnie represjonowanych przez chromatynę. Członkowie rodziny SWI/SNF mają aktywność helikazy i ATPazy i uważa się, że regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VINYKDSSGRQLSEVFIQLPSRKELPEYYELIRKPVDFKKIKERIRNHKY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minori Koga et al.
Human molecular genetics, 18(13), 2483-2494 (2009-04-14)
Chromatin remodeling may play a role in the neurobiology of schizophrenia and the process, therefore, may be considered as a therapeutic target. The SMARCA2 gene encodes BRM in the SWI/SNF chromatin-remodeling complex, and associations of single nucleotide polymorphisms (SNPs) to
Jeroen K J Van Houdt et al.
Nature genetics, 44(4), 445-449 (2012-03-01)
Nicolaides-Baraitser syndrome (NBS) is characterized by sparse hair, distinctive facial morphology, distal-limb anomalies and intellectual disability. We sequenced the exomes of ten individuals with NBS and identified heterozygous variants in SMARCA2 in eight of them. Extended molecular screening identified nonsynonymous